方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4704 (lit.)
沸点
135-138 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
OC(=O)C1CCCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI key
VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves