Merck
C97202
Sigma-Aldrich
1,2-环氧环十二烷
95%
别名:
环氧十二烷(顺式+反式)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O
CAS号:
分子量:
182.30
Beilstein:
106689
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
95%
折射率
n20/D 1.48 (lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CCCCCC2OC2CCCC1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)