Merck
C84801
Sigma-Aldrich
晕苯
97%
别名:
[6]圈烯, 六苯并苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H12
CAS号:
分子量:
300.35
Beilstein:
658468
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
沸点
525 °C (lit.)
mp
428 °C (lit.)
SMILES字符串
c1cc2ccc3ccc4ccc5ccc6ccc1c7c2c3c4c5c67
InChI
1S/C24H12/c1-2-14-5-6-16-9-11-18-12-10-17-8-7-15-4-3-13(1)19-20(14)22(16)24(18)23(17)21(15)19/h1-12H
InChI key
VPUGDVKSAQVFFS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
晕苯可用于
  • 合成应用于有机光伏和光电子的活性材料。
  • 作为 ′成核种子′,通过低温气相沉积合成石墨烯。
  • 构建新型多环芳烃分子框架和结构。
据报道,掺入晕苯,作为应用于生物成像的 ′碳点′。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Porphyrins fused with unactivated polycyclic aromatic hydrocarbons.
Diev VV, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(1), 143-159 (2011)
Perchlorocoronene: a novel host precursor.
Baird T, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (22), 1471-1473 (1988)
Honeycomb frameworks with a very large mesh of 39? 29 ? diameters stabilized by ?-stacked coronene molecules.
Nozaki T, et al.
CrystEngComm, 14(17), 5398-5401 (2012)
Self-assembled coronene nanofibers: optical waveguide effect and magnetic alignment.
Takazawa K, et al.
Nanoscale, 6(8), 4174-4181 (2014)
Luminescent Carbon Dot Mimics Assembled on DNA.
Chan KM et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(37), 13147-13155 (2017)