Merck
C64207
Sigma-Aldrich
4-氯苯基环丙基酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4COC3H5
CAS号:
分子量:
180.63
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.5718 (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C10H9ClO/c11-9-5-3-8(4-6-9)10(12)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2
InChI 密鑰
OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)