Merck
C62433
Sigma-Aldrich
3-氯-2-降冰片酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H9ClO
CAS号:
分子量:
144.60
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.499 (lit.)
沸点
100 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
ClC1[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=O
InChI
1S/C7H9ClO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9/h4-6H,1-3H2/t4-,5+,6?/m1/s1
InChI key
PQRKEKMZLKKQOP-XSYQQOMZSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
201.2 °F - closed cup
闪点(°C)
94.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)