方案
99%
表单
powder
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
InChI key
UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
365.0 °F
闪点(°C)
185 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves