Merck
C53205
Sigma-Aldrich
1-氯甲基-2-甲基萘
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C10H6CH2Cl
CAS号:
分子量:
190.67
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc2ccccc2c1CCl
InChI
1S/C12H11Cl/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)12(9)8-13/h2-7H,8H2,1H3
InChI key
STBYRSZXHDPASK-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)