Merck
C26879
Sigma-Aldrich
4-(4-氯苯甲酰基)吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8ClNO
CAS号:
分子量:
217.65
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
108-110 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccncc2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)