化驗
96%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.583 (lit.)
bp
260-264 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
密度
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI 密鑰
MFHPYLFZSCSNST-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup