Merck
C22350
Sigma-Aldrich
反-3-氯丙烯酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH=CHCOOH
CAS号:
分子量:
106.51
Beilstein:
1720279
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
方案
99%
SMILES字符串
OC(=O)\C=C\Cl
InChI
1S/C3H3ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1+
InChI key
MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)