Merck
C119806
Sigma-Aldrich
环丙基-4-甲氧基苯酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4COC3H5
CAS号:
分子量:
176.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
表单
solid
沸点
94-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-10-6-4-9(5-7-10)11(12)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
InChI key
YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)