主要文件
BR780770
BRAND®螺口盖,带防篡改螺口盖,适用于微量管
white
别名:
大管,带螺口盖, 微量离心管, 螺口盖, 试管, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.11
物料
polypropylene
white
包装
pack of 1000 ea
制造商/商品名称
BRAND 780770
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Applications: -196 °C to +121 °C.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)