Merck
BR780763
BRAND®微量试管,不带防篡改螺口盖
capacity 2 mL, self-standing bottom, non-sterile
别名:
大管,带螺口盖, 微量离心管, 试管
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121702
NACRES:
NB.11
材料
colorless tube
polypropylene tube
self-standing bottom
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
包裝
pack of 1000 ea
製造商/商標名
BRAND 780763
容量
2 mL
管直徑
13 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Operating range: -196 °C to +121 °C. Autoclavable at 121 °C (2 bar), acc. DIN EN 285.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG