主要文件
BR76045
BRAND®弹簧夹
size 32 mm , Grip, bore 4 mm
别名:
夹子, 弹簧夹, 管件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.51
物料
zinc-plated steel
描述
zinc/PE-coated steel
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 76045
4 mm
尺寸
32 mm , Grip
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Spring steel, coated with zinc and polyethylene. Non-scratching, good chemical resistance. For wall mounting of cylindrical apparatus components, e.g., pipes, tubing, etc.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)