Key Documents
BR723014
BRAND®血细胞计数器盖玻片,用于计数舱
borosilicate glass, size 24 mm × 24 mm × 0.4 mm
别名:
显微, 盖玻片
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122600
NACRES:
NB.22
材料
borosilicate glass
特點
IVD
製造商/商標名
BRAND 723014
尺寸
24 mm × 24 mm × 0.4 mm
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硼硅玻璃,DIN ISO 8255。折光率 ne = 1.52±0.01,阿贝数 ve = 56.5±0.5。平面度公差±3μm。
它们与普通盖玻片的区别在于磨光的表面。
包裝
2 个塑料袋装盖玻片,用薄纸隔开。
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG