Merck
BR708220
补液管,适用于Dispensette® S 有机 / S 有机
25, 50 and 100 mL, FEP tube, L 250-480 mm, individual adjustment of length
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.43
材料
FEP tube
製造商/商標名
BRAND 708220
包裝
1 ea of
長度
250-480 mm
外徑
6 mm
容量
25, 50 and 100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Adjusts to various bottle heights.
法律資訊
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG