主要文件
BR708024
排液管阀,适用于Dispensette® S 痕量分析
10 mL, Tantalum spring, L 105 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.43
描述
screw cap ETFE
without recirculation valve
制造商/商品名称
BRAND 708024
包装
1 ea of
长度
105 mm
容量
10 mL
相关类别
一般描述
不带循环阀。标称量程10 ml。螺口盖ETFE。排液。Ttube,具有′Pt-Ir′ 或 ′Ta′标记。
法律信息
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)