主要文件
BR707537
BRAND®分液器筒,带阀座,适用于Titrette®
for 50 mL from serial-number 01K
别名:
Titrette®, 滴定管, 瓶口滴定管, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 707537
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Structural change from serial-number 01K (January 2012).The assembly of the titrating tube to the valve block has been changed. When ordering spare parts, the serial number must be accounted for.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)