主要文件
BR6728
排液阀,适用于Dispensette® S
25, 50 and 100 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
物料
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
制造商/商品名称
BRAND 6728
包装
1 ea of
容量
25, 50 and 100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Discharge Valve
法律信息
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)