主要文件
BR4600100
BRAND®Dispensette® S 模拟可调瓶口分液器
volume range 0.1-1 mL, without recirculation valve
别名:
bottle top dispensers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
特点
incremental 0.02 mL
DE-M marking
without recirculation valve
制造商/商品名称
BRAND 4600100
体积范围
0.1-1 mL
配件
(40 mm)
(GL 24-25)
GL 32
GL 38
S 40
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Dispensette S适用于广泛的应用,特别是对于许多酸、盐溶液和有机溶剂。
特点和优势
  • 液体填充和分配极其容易
  • 通过优化的流动通道进行简单灌注
  • 具有内部扇形轨道,可快速安全地调节容量
其他说明
模拟可调 - 具有新型内部扇形轨道的快速安全体积设置。可使用随附的工具进行简单的校准调整。
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
相关内容
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.