主要文件
BR458732
BRAND®过滤坩埚
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 2
别名:
过滤器, 过滤坩埚
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122200
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
制造商/商品名称
BRAND 458732
容量
50 mL
孔径
40-100 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)