主要文件
BR23830
BRAND®紧凑型自动SILBERBRAND滴定管,无支架/夹子
volume 50 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
别名:
SILBERBRAND, 滴定管, 紧凑型自动滴定管, 自动滴定管
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121808
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass (5.4)
制造商/商品名称
BRAND 23830
体积测量范围
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
体积
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Borosilicate glass 5.4, detachable PTFE stopcock. Calibrated to deliver (TD, Ex). 25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)