主要文件
BR144545
BRAND®锥形接头塞,硅硼玻璃
joint: ST/NS 45/40, semi-hollow
别名:
塞子, 锥形接头塞
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122500
NACRES:
NB.11
物料
glass
octagonal borosilicate glass (grip)
接合处
joint: ST/NS45/40
描述
octagonal grip
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 144545
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
DIN 12252. Solid or semi-hollow, with octagonal grip.
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)