主要文件
BR140007
BRAND®分离漏斗,带螺口盖
size 1000 mL, polypropylene
别名:
分离漏斗, 漏斗
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
物料
conical PTFE stopcock
polypropylene
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 140007
尺寸
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Polypropylene, high clarity for observation of contents. With polypropylene screw cap and special conical PTFE stopcock with retention device. Autoclavable (121 °C).
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)