主要文件
BR129748
BRAND® PE-LD培养基瓶,带螺口盖
capacity 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
low-density polyethylene bottle
round bottle
接合处
Joints threaded neck (GL40)
无菌性
non-sterile
特点
graduations: no
with cap
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
BRAND 129748
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)