物料
silica (glass)
包装
pkg of 200 g
制造商/商品名称
Benchmark Scientific D1131-05
珠直径
0.5 mm
相容性
BeadBug and BeadBlaster
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Loose, bulk beads, 0.5mm diameter, acid washed glass for bead homogenization
应用
Bead homogenization
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3