主要文件
BMSC1008A28
Benchmark Centrifuge Adapter pack 1.5/2.0 mL to 0.2mL tubes
别名:
tube adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
NACRES:
SB.56
制造商/商品名称
Benchmark Scientific C1008-A2-8
一般描述
Centrifuge Adapter pack to convert 1.5/2.0 mL rotors to fit 0.2 mL tubes
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)