Merck
BLN00001
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5N3
CAS号:
分子量:
119.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
c1cc2cn[nH]c2cn1
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-7-4-6-5(1)3-8-9-6/h1-4H,(H,8,9)
InChI 密鑰
KNYHISBJRQVMAZ-UHFFFAOYSA-N