主要文件
BAH171210000
Cleanware pipette rinsing system
for 46 cm (18 in.) pipettes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Bel-Art H17121-0000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)