Merck
B96953
Sigma-Aldrich
伍德沃德试剂 L
97%
别名:
2-叔丁基-5-甲基异噁唑 高氯酸盐, 伍德沃德试剂 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14ClNO5
CAS号:
分子量:
239.65
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
97%
mp
119.5-122 °C (lit.)
SMILES 字串
[O-]Cl(=O)(=O)=O.Cc1cc[n+](o1)C(C)(C)C
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)