Merck
B52603
Sigma-Aldrich
1,2-双(2-吡啶基)乙烯
97%
别名:
1,2-双吡啶基乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10N2
CAS号:
分子量:
182.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
powder
沸点
150-160 °C/2 mmHg (lit.)
mp
118-119 °C (lit.)
SMILES字符串
c1ccc(\C=C\c2ccccn2)nc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-9-13-11(5-1)7-8-12-6-2-4-10-14-12/h1-10H/b8-7+
InChI key
HKEOCEQLCZEBMK-BQYQJAHWSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1