Merck
ANV00182
tert-Butyl 2,2-dimethyl-4-vinyl-oxazolidine-3-carboxylate
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21NO3
分子量:
227.30
MDL號碼:
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
O=C(OC(C)(C)C)N1C(C)(C)OCC1C=C
InChI
1S/C12H21NO3/c1-7-9-8-15-12(5,6)13(9)10(14)16-11(2,3)4/h7,9H,1,8H2,2-6H3
InChI 密鑰
SEDZCRLQHSPEFD-UHFFFAOYSA-N