solid
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C16H22N2O4/c1-16(2,3)22-15(21)18-10-8-17(9-11-18)13-6-4-12(5-7-13)14(19)20/h4-7H,8-11H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI 密鑰
BEDWYXZFIYMEJG-UHFFFAOYSA-N