Merck
A74009
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9N3O
CAS号:
分子量:
175.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
≥99%
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
NC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)