Merck
A70755
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenylsulfonyl)thiazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7N3O4S2
CAS号:
分子量:
285.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
mp
222-226 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ncc(s1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O