Merck
A65700
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-甲基嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7N3
CAS号:
分子量:
109.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
powder
mp
158-160 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccnc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChI 密鑰
GHCFWKFREBNSPC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)