Merck
A63805
Sigma-Aldrich
环丙基甲胺 盐酸盐
99%
别名:
氨甲基环丙烷 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3H5CH2NH2·HCl
CAS号:
分子量:
107.58
Beilstein:
3906936
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
crystals
mp
200 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].NCC1CC1
InChI
1S/C4H9N.ClH/c5-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H
InChI 密鑰
HXSNGAHNYZBZTH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3