化驗
98%
形狀
powder
mp
157-160 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H9NO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H,14H2
InChI 密鑰
SJODITPGMMSNRF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3