Merck
A54458
Sigma-Aldrich
2-氨基-1-(4-羟基苯基)-1-丙醇 盐酸盐
≥99%
别名:
DL-4-羟基去甲麻黄碱 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4C(OH)CH(NH2)CH3 · HCl
CAS号:
分子量:
203.67
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
方案
≥99%
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl.CC(N)C(O)c1ccc(O)cc1
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)