Merck
A46005
Sigma-Aldrich
4-氨基-6-氯-2-甲硫基嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6ClN3S
CAS号:
分子量:
175.64
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
130-132 °C (lit.)
SMILES字符串
CSc1nc(N)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H6ClN3S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
InChI key
ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)