Merck
A31008
Sigma-Aldrich
烯丙基环己胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11NHCH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
139.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4664 (lit.)
沸点
65-66 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C=CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2,9-10H,1,3-8H2
InChI key
SQGBZKZDUMBTIJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
127.4 °F - closed cup
闪点(°C)
53 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)