Merck
A18834
Sigma-Aldrich
4-乙酰基吗啉
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO2
CAS号:
分子量:
129.16
Beilstein:
111971
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.483 (lit.)
mp
14 °C (lit.)
密度
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
KYWXRBNOYGGPIZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
251.6 °F - closed cup
閃點(°C)
122 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1