Merck
A12208
Sigma-Aldrich
4,4-二甲氧基-2-丁酮
95%
别名:
3-氧代丁醛二甲缩醛, 3-丁酮乙酰乙醛二甲缩醛, 4,4-二甲氧基-2-丁酮, 乙酰乙醛缩二甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH2CH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
132.16
Beilstein:
1702372
EC號碼:
MDL號碼:
化驗
95%
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)