Merck
A0254
Sigma-Aldrich
4-氨基苯甲酸 钾盐
97%
别名:
PABA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C7H6NO2K
CAS号:
分子量:
175.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white to beige
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
[K+].Nc1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
MZKKJVZIFIQOPP-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3