Merck
96918
Sigma-Aldrich
Z-Arg(Mtr)-OH 环己铵盐
≥98.0% (TLC)
别名:
Nα-苄氧羰基-Nω-(4-甲氧基-2,3,6-三甲基苯磺酰基)-L-精氨酸 环己铵盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H32N4O7S · C6H13N
CAS号:
分子量:
619.77
Beilstein:
5713370
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NC1CCCCC1.COc2cc(C)c(c(C)c2C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C24H32N4O7S.C6H13N/c1-15-13-20(34-4)16(2)17(3)21(15)36(32,33)28-23(25)26-12-8-11-19(22(29)30)27-24(31)35-14-18-9-6-5-7-10-18;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-7,9-10,13,19H,8,11-12,14H2,1-4H3,(H,27,31)(H,29,30)(H3,25,26,28);6H,1-5,7H2/t19-;/m0./s1
InChI 密鑰
MDRGEGBEEQDQPG-FYZYNONXSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3