Merck
96627
Sigma-Aldrich
O-叔丁基-L-酪氨酸甲酯 盐酸盐
≥98.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COC6H4CH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS号:
分子量:
287.78
Beilstein:
7696272
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0%
表单
flakes
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C14H21NO3.ClH/c1-14(2,3)18-11-7-5-10(6-8-11)9-12(15)13(16)17-4;/h5-8,12H,9,15H2,1-4H3;1H/t12-;/m0./s1
InChI key
PAFVAMWJVIIMQK-YDALLXLXSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)