Merck
96140
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
别名:
N-苄氧羰基-L-谷氨酸-1-甲酯, N-羧氧苄基-L-谷氨酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
CAS号:
分子量:
295.29
Beilstein:
2567599
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
表单
powder
旋光性
[α]20/D −24.0±1°, c = 1% in ethanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
64-69 °C
68-70 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI key
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)