Merck
96084
Sigma-Aldrich
Z-D-Dap-OH
≥99.0% (NT)
别名:
Nα-Z-D-2,3-二氨基丙酸, Z-D-Dpr-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CH(NHCO2CH2C6H5)COH
CAS号:
分子量:
238.24
Beilstein:
1993024
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99.0% (NT)
光學活性
[α]20/D +39.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
mp
~240 °C (dec.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
NC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
FOXRXVSTFGNURG-SECBINFHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)