Merck
96060
Sigma-Aldrich
Z-Cha-OH
≥95.0% (HPLC)
别名:
Z-3-环己基-L-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H23NO4
CAS号:
分子量:
305.37
Beilstein:
5445123
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (HPLC)
光學活性
[α]20/D -13±2°, c = 1% in methanol
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h2,5-6,9-10,13,15H,1,3-4,7-8,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
InChI 密鑰
MNABZONTQXNLDT-HNNXBMFYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves