Merck
95965
Sigma-Aldrich
Z-D-Asp-OH
≥98.0%
别名:
Z-D-天冬氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13NO6
CAS号:
分子量:
267.23
Beilstein:
2566464
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0%
表单
powder
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
OC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO6/c14-10(15)6-9(11(16)17)13-12(18)19-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m1/s1
InChI key
XYXYXSKSTZAEJW-SECBINFHSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)